Principaux documents
P65606
Sigma-Aldrich
2-Pyridylacetic acid hydrochloride
99%
Synonyme(s) :
2-Pyridineacetic acid hydrochloride
5 G
90,90 $
25 G
114,00 $
90,90 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
5 G
90,90 $
25 G
114,00 $
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C7H7NO2 · HCl
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
173.60
Beilstein:
3696607
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
90,90 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Essai
99%
Forme
powder
Pf
135 °C (dec.) (lit.)
Chaîne SMILES 
Cl[H].OC(=O)Cc1ccccn1
InChI
1S/C7H7NO2.ClH/c9-7(10)5-6-3-1-2-4-8-6;/h1-4H,5H2,(H,9,10);1H
Clé InChI
MQVISALTZUNQSK-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable