P36959
N-Phenylurea
97%
Synonyme(s) :
Phenylcarbamide
About This Item
Produits recommandés
Densité de vapeur
>1 (vs air)
Pureté
97%
Forme
solid
Pf
145-147 °C (lit.)
Chaîne SMILES
NC(=O)Nc1ccccc1
InChI
1S/C7H8N2O/c8-7(10)9-6-4-2-1-3-5-6/h1-5H,(H3,8,9,10)
Clé InChI
LUBJCRLGQSPQNN-UHFFFAOYSA-N
Informations sur le gène
human ... EPHX2(2053)
mouse ... Ephx2(13850)
Catégories apparentées
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable