P27135
Chlorure de phénylmercure
Synonyme(s) :
Phenylmercury chloride
About This Item
Produits recommandés
Pf
248-250 °C (dec.) (lit.)
Chaîne SMILES
Cl[Hg]c1ccccc1
InChI
1S/C6H5.ClH.Hg/c1-2-4-6-5-3-1;;/h1-5H;1H;/q;;+1/p-1
Clé InChI
AWGTVRDHKJQFAX-UHFFFAOYSA-M
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - STOT RE 2
Code de la classe de stockage
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges