P22273
2-Phenylcyclohexanone
98%
About This Item
Produits recommandés
Pureté
98%
Forme
crystals
Pf
56-59 °C (lit.)
Chaîne SMILES
O=C1CCCCC1c2ccccc2
InChI
1S/C12H14O/c13-12-9-5-4-8-11(12)10-6-2-1-3-7-10/h1-3,6-7,11H,4-5,8-9H2
Clé InChI
DRLVMOAWNVOSPE-UHFFFAOYSA-N
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
230.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
110 °C - closed cup