Principaux documents
S134104
2-BENZYL-CYCLOPENTANONE
AldrichCPR
S134104-25MG
216,00 $
216,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
S134104-25MG
216,00 $
About This Item
Formule linéaire :
C12H14O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
174.245
Numéro MDL:
216,00 $