567616
Sodium 4-Phenylbutyrate
A novel anti-neoplastic agent and transcriptional regulator.
Synonyme(s) :
Sodium 4-Phenylbutyrate, SPB, PBNa, 4PBA, 4-Phenylbutyrate, Na, BCKD Kinase Inhibitor I, Branched-Chain α-Ketoacid Dehydrogenase Kinase Inhibitor I, BDK Inhibitor I
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Pureté
≥98% (HPLC)
Forme
solid
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
Couleur
white to slightly yellow
Solubilité
water: 10 mg/mL
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
−20°C
InChI
1S/C10H12O2.Na/c11-10(12)8-4-7-9-5-2-1-3-6-9;/h1-3,5-6H,4,7-8H2,(H,11,12);/q;+1/p-1
Clé InChI
VPZRWNZGLKXFOE-UHFFFAOYSA-M
Description générale
Actions biochimiques/physiologiques
Anti-neoplastic agent
Avertissement
Reconstitution
Autres remarques
Ozcan, U., et al. 2006. Science313, 1137.
Carducci, M.A., et al. 2001. Clin. Cancer Res.7, 3047.
Rubenstein, R.C. and Zeitlin, P.L. 2000. Am.J. Physiol. Cell. Physiol.278, C259.
Lea, M.A., et al. 1999. Anticancer Res.19, 1971.
Miller, A.C., et al. 1997. Int. J. Radiat. Biol. 72, 211.
Rubenstein, R.C., et al. 1997. J. Clin. Invest. 100, 2457.
Pineau, T., et al. 1996. Biochem. Pharmacol. 52, 659.
Collins, A.F., et al. 1995. Blood 85, 43.
Lea, M.A., et al. 1995. Anticancer Res.15, 879.
Figg, W.D., et al. 1994. Anticancer Drugs 5, 336.
Liu, L., et al. 1994. J. Invest. Dermatol. 103, 335.
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable