Documents
N9853
Sigma-Aldrich
4-nitroaniline
98%
About This Item
Formule linéaire :
O2NC6H4NH2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
138.12
Numéro Beilstein :
508690
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
Pureté
98%
Point d'ébullition
260 °C/100 mmHg (lit.)
Pf
146-149 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
Nc1ccc(cc1)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C6H6N2O2/c7-5-1-3-6(4-2-5)8(9)10/h1-4H,7H2
Clé InChI
TYMLOMAKGOJONV-UHFFFAOYSA-N
Application
Produit des réactions chromogènes
Pictogrammes
Skull and crossbonesHealth hazard
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 3 - STOT RE 2
Code de la classe de stockage
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
415.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
213.0 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges