616508
3-Nitroaniline-2,4,5,6-d4
98 atom % D
About This Item
Produits recommandés
Pureté isotopique
98 atom % D
Essai
99% (CP)
Forme
solid
Pf
112-114 °C (lit.)
Changement de masse
M+4
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
[2H]c1c([2H])c(N)c([2H])c(c1[2H])[N+]([O-])=O
InChI
1S/C6H6N2O2/c7-5-2-1-3-6(4-5)8(9)10/h1-4H,7H2/i1D,2D,3D,4D
Clé InChI
XJCVRTZCHMZPBD-RHQRLBAQSA-N
Catégories apparentées
Conditionnement
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 3 - STOT RE 2
Code de la classe de stockage
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
384.8 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
196.00 °C - closed cup