Principaux documents
N17734
Sigma-Aldrich
6-Nitroindoline
97%
Synonyme(s) :
6-Nitro-2,3-dihydroindole, NSC 80658
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C8H8N2O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
164.16
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Essai
97%
Forme
powder
Pf
67-69 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
[O-][N+](=O)c1ccc2CCNc2c1
InChI
1S/C8H8N2O2/c11-10(12)7-2-1-6-3-4-9-8(6)5-7/h1-2,5,9H,3-4H2
Clé InChI
LTNYDSMDSLOMSM-UHFFFAOYSA-N
Application
  • Reactant for preparation of 2-[(2,3-Dihydro-1H-indol-1-yl)methyl]melatonin analogs as novel MT2-selective melatonin receptor antagonists
  • Reactant for synthesis of isoindigo and azaisoindigo glycosides as anticancer agents
  • Reactant for preparation of arylfurancarboxamides with Nav1.8 voltage-gated Na channel blocking/analgesic activities
  • Reactant for preparation of bicyclic benzamides as 5-HT1 receptor agonists
  • Reactant for preparation of antiarrhythmic benzopyrans
  • Reactant for preparation of 5-HT2C/2B receptor antagonists
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable