Principaux documents
M78305
Sigma-Aldrich
Methyl 2-pyridylacetate
98%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C8H9NO2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
151.16
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Essai
98%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.506 (lit.)
pb
103 °C/0.5 mmHg (lit.)
Densité
1.119 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
COC(=O)Cc1ccccn1
InChI
1S/C8H9NO2/c1-11-8(10)6-7-4-2-3-5-9-7/h2-5H,6H2,1H3
Clé InChI
ORAKNQSHWMHCEY-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
235.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
113 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Amit N Pandya et al.
Tetrahedron letters, 55(50), 6922-6924 (2014-12-17)
An efficient strategy for the synthesis of indolizines from readily available starting materials via oxidative C-H functionalization and