Principaux documents
M5387
Sigma-Aldrich
p-Methoxybenzyl S-(4,6-dimethylpyrimidin-2-yl) thiocarbonate
powder
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C15H16N2O3S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
304.36
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Forme
powder
Couleur
light yellow
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
COc1ccc(COC(=O)Sc2nc(C)cc(C)n2)cc1
InChI
1S/C15H16N2O3S/c1-10-8-11(2)17-14(16-10)21-15(18)20-9-12-4-6-13(19-3)7-5-12/h4-8H,9H2,1-3H3
Clé InChI
DDIJXDDZBQMPDQ-UHFFFAOYSA-N
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable