M52950
Methyl isonicotinate
98%
126,00 $
About This Item
126,00 $
Produits recommandés
Niveau de qualité
Essai
98%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.512 (lit.)
pb
207-209 °C (lit.)
Pf
8-8.5 °C (lit.)
Densité
1.161 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
COC(=O)c1ccncc1
InChI
1S/C7H7NO2/c1-10-7(9)6-2-4-8-5-3-6/h2-5H,1H3
Clé InChI
OLXYLDUSSBULGU-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Application
- The preparation of various photosensitizers for applications in dye-sensitized solar cells (DSSCs).[1][2]
- Synthesizing luminophore for luminescent metal-organic framework (MOF).[3]
- Nonaqueous redox flow batteries as pyridine-based anolyte material that undergoes two reversible reductions in solutions with Li-ion electrolytes.[4]
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter