M3394
6-Methyl-2,4-heptanedione
≥98%
Synonyme(s) :
Isovalerylacetone, NSC 42238, NSC 42240, NSC 46469, NSC 94
502,00 $
About This Item
502,00 $
Produits recommandés
Essai
≥98%
Couleur
colorless to faint yellow
Densité
0.92 g/mL at 25 °C (lit.)
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
CC(C)CC(=O)CC(C)=O
InChI
1S/C8H14O2/c1-6(2)4-8(10)5-7(3)9/h6H,4-5H2,1-3H3
Clé InChI
IGMOYJSFRIASIE-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Application
- Cyclocondensation and deacetylation of dibromo(phenylsulfonyl)propene derivatives for synthesis of disubstituted furans
- Synthesis of dual activity effectors of angiotensin II type 1 receptors and peroxisome proliferator-activated receptor-γ
- Addition reactions with 1-alkynes
- Knoevenagel condensation
- Oxidative free radical reactions with 2-amino-1,4-benzoquinones
- Mild oxidative cleavage for synthesis of carboxylic acids
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
138.2 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
59 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Déjà en possession de ce produit ?
Les clients ont également consulté
Articles
Knoevenagel Condensation is an organic reaction named after Emil Knoevenagel. It is a classic C-C bond formation reaction and a modification of the Aldol Condensation.