Documents
M13009
Sigma-Aldrich
3-Methoxybutyraldehyde dimethyl acetal
98%
Synonyme(s) :
1,1,3-Trimethoxybutane
About This Item
Formule linéaire :
CH3CH(OCH3)CH2CH(OCH3)2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
148.20
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
98%
Indice de réfraction
n20/D 1.403 (lit.)
Point d'ébullition
157 °C (lit.)
Densité
0.921 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
COC(C)CC(OC)OC
InChI
1S/C7H16O3/c1-6(8-2)5-7(9-3)10-4/h6-7H,5H2,1-4H3
Clé InChI
OMAKZNALRADTRX-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
FlameExclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
116.6 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
47 °C - closed cup