M0875
DL-Malic acid
≥98% (capillary GC)
Synonyme(s) :
(±)-2-Hydroxysuccinic acid, DL-Hydroxybutanedioic acid
About This Item
Produits recommandés
Densité de vapeur
4.6 (vs air)
Pression de vapeur
<0.1 mmHg ( 20 °C)
Pureté
≥98% (capillary GC)
Température d'inflammation spontanée
644 °F
Pf
131-133 °C (lit.)
Solubilité
H2O: 50 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
Chaîne SMILES
OC(CC(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C4H6O5/c5-2(4(8)9)1-3(6)7/h2,5H,1H2,(H,6,7)(H,8,9)
Clé InChI
BJEPYKJPYRNKOW-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Application
- Hydroxy esters via esterification with alcohols.
- Biodegradable polymers via thermal condensation with citric acid.
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
397.4 °F
Point d'éclair (°C)
203 °C