Principaux documents
LGFR500
Sigma-Aldrich
Red Fluorescent PLGA nanoparticles
500 nm average diameter
50 MG
775,00 $
775,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
50 MG
775,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
12162002
Nomenclature NACRES :
NA.23
775,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Description
Excitation/Emission: 530/582 nm
Excitation/Emission: 460/500 nm
Forme
pellets
Diamètre moyen
500 nm
Description générale
Particles made of poly(D,L-lactide-co-glycolide) L/G ratio of 50/50, inherent viscosity of ~0.45 dL/g.To re-constitute:
  • Warm to ambient temperature
  • Add DI water or buffer to achieve desired concentration
  • Vortex and sonicate for 5 minutes to ensure particles are well suspended
Application
Fluorescent PLGA particles for imaging and cell tracking in drug discovery. Particles can be used for fluorscent assays and drug delivery.
Informations légales
Product of Phosphorex, Inc.Degradex(RM) is a product of Phosphorex, Inc.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Articles
Polymeric antioxidants show promise in drug delivery with superior bioavailability and antioxidant potential.