Principaux documents
LGFN1000
Sigma-Aldrich
Near-IR Fluorescent PLGA nanoparticles
1 μm average diameter
50 MG
775,00 $
775,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
50 MG
775,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
12162002
Nomenclature NACRES :
NA.23
775,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Description
Excitation/Emission: 780/820 nm
Excitation/Emission: 460/500 nm
Forme
pellets
Diamètre moyen
1 μm
Température de stockage
-10 to -25°C
Description générale
Particles made of poly(D,L-lactide-co-glycolide) L/G ratio of 50/50, inherent viscosity of ~0.45 dL/g.To re-constitute:
  • Warm to ambient temperature
  • Add DI water or buffer to achieve desired concentration
  • Vortex and sonicate for 5 minutes to ensure particles are well suspended
Application
Fluorescent PLGA particles for imaging and cell tracking in drug discovery. Particles can be used for fluorscent assays and drug delivery.
Informations légales
Product of Phosphorex, Inc.Degradex(RM) is a product of Phosphorex, Inc.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable