Principaux documents
LGFG40K
Sigma-Aldrich
Green Fluorescent PLGA microspheres
40 μm average diameter
50 MG
886,00 $
886,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
50 MG
886,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
12162002
Nomenclature NACRES :
NA.23
886,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Description
Excitation/Emission: 460/500 nm
Excitation/Emission: 460/500 nm
Forme
pellets
Diamètre moyen
40 μm
Température de stockage
-10 to -25°C
Application
Fluorescent PLGA particles for imaging and cell tracking in drug discovery. Particles can be used for fluorscent assays and drug delivery.
Informations légales
Product of Phosphorex, Inc.Degradex(RM) is a product of Phosphorex, Inc.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Articles
Polymeric antioxidants show promise in drug delivery with superior bioavailability and antioxidant potential.