Principaux documents
L493147
4-BROMO-2-(2-(OXO(3-TOLUIDINO)ACETYL)CARBOHYDRAZONOYL)PHENYL 2-METHYLBENZOATE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C24H20BrN3O4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
494.349
Numéro MDL:
Autres remarques