Documents
L438294
(3Z)-3-(3-ETHYL-4-OXO-2-THIOXO-1,3-THIAZOLIDIN-5-YLIDENE)-1-(4-METHYLBENZYL)-1,3-DIHYDRO-2H-INDOL-2-ONE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C21H18N2O2S2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
394.518
Numéro MDL:
Autres remarques