Principaux documents
L481513
4-HYDROXY-6-METHYL-2-OXO-2H-CHROMENE-3-CARBALDEHYDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C11H8O4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
204.184
Numéro MDL:
Autres remarques