Principaux documents
933457
Sigma-Aldrich
AFM Disc
disc diam. 20 mm
Synonyme(s) :
Metal Discs
1 EACH
192,00 $
192,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 EACH
192,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
41111761
Nomenclature NACRES :
NB.35
192,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Diam. du disque
20 mm
Description générale
EMS techware
Application
These are high quality metal discs with smooth edges and flat surfaces for use in atomic force microscopy. Diameter: 20MM.