Principaux documents
R939579
6-CHLORO-4-OXO-4H-CHROMENE-3-CARBALDEHYDE N-CYCLOHEXYLTHIOSEMICARBAZONE
AldrichCPR
10MG
37,90 $
37,90 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
10MG
37,90 $
About This Item
Formule linéaire :
C17H18ClN3O2S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
363.869
Numéro MDL:
37,90 $