Documents
L320803
3-[4-(METHYLSULFANYL)PHENYL]-1-PHENYL-1H-PYRAZOLE-4-CARBALDEHYDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C17H14N2OS
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
294.378
Numéro MDL:
Autres remarques