Principaux documents
L320242
3-(4-CHLOROPHENYL)-1-PHENYL-1H-PYRAZOLE-4-CARBALDEHYDE
AldrichCPR
L320242-250MG
37,90 $
37,90 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
L320242-250MG
37,90 $
About This Item
Formule linéaire :
C16H11ClN2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
282.732
Numéro MDL:
37,90 $