Principaux documents
S574929
4-(TETRADECYLOXY)BENZOIC ACID
AldrichCPR
S574929-250MG
146,00 $
146,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
S574929-250MG
146,00 $
About This Item
Formule linéaire :
C21H34O3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
334.503
Numéro MDL:
146,00 $