Principaux documents
L306770
5-(2-FURYLMETHYL)-2,2-DIMETHYL-1,3-DIOXANE-4,6-DIONE
AldrichCPR
50MG
37,90 $
37,90 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
50MG
37,90 $
About This Item
Formule linéaire :
C11H12O5
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
224.215
Numéro MDL:
37,90 $