Principaux documents
L251437
1-(2-METHOXYPHENYL)-5-(TRIFLUOROMETHYL)-1H-PYRAZOLE-4-CARBOXYLIC ACID
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C12H9F3N2O3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
286.212
Numéro MDL:
Autres remarques