Principaux documents
S18180
CYCLOBUTANE-1,2,3,4-TETRACARBOXYLIC ACID TETRAMETHYL ESTER
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C12H16O8
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
288.257
Numéro MDL:
Autres remarques