Principaux documents
161330
Sigma-Aldrich
Cyclobutane-1,2,3,4-tetracarboxylic dianhydride
≥94%
Synonyme(s) :
1,2,3,4-Cyclobutanetetracarboxylic dianhydride, Cyclobutanetetracarboxylic acid dianhydride, Cyclobutanetetracarboxylic dianhydride, Maleic anhydride cyclic dimer
5 G
323,00 $
323,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
5 G
323,00 $
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C8H4O6
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
196.11
Beilstein:
1430553
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
323,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Essai
≥94%
Forme
solid
Pf
>300 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
anhydride
ester
Chaîne SMILES 
O=C1OC(=O)C2C1C3C2C(=O)OC3=O
InChI
1S/C8H4O6/c9-5-1-2(6(10)13-5)4-3(1)7(11)14-8(4)12/h1-4H
Clé InChI
YGYCECQIOXZODZ-UHFFFAOYSA-N
Application
Cyclobutane-1,2,3,4-tetracarboxylic dianhydride was used to synthesize polyimide films[1] and poly(amic acid) having liquid crystal alignment layers[2].
Reactant for:
  • Preparation of biologically and pharmacologically active molecules
  • Preparation of photosensitive polyimide material for high performance organic thin-film transistors
  • Selective crosslinking of polyimide for photonic devices
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Synthesis and characterization of novel polyimides with 1-octadecyl side chains for liquid crystal alignment layers.
Lee YJ, et al.
Polymers For Advanced Technologies, 18(3), 226-234 (2007)
The synthesis and X-ray structure of 1, 2, 3, 4-cyclobutane tetracarboxylic dianhydride and the preparation of a new type of polyimide showing excellent transparency and heat resistance.
Suzuki H, et al.
Journal of Polymer Science: Part A, General Papers, 38(1), 108-116 (2000)
Mei Zhang et al.
Polymers, 12(7) (2020-07-16)
Transparent polyimides (PI) films with outstanding overall performance are attractive for next generation optoelectronic and microelectronic applications. Semi-alicyclic PIs derived from alicyclic dianhydrides and aromatic diamines have proved effective to prepare transparent PIs with high transmittance. To optimize the combined