Principaux documents
L215384
7-(3-BROMOBENZYL)-8-(DIMETHYLAMINO)-3-METHYL-3,7-DIHYDRO-1H-PURINE-2,6-DIONE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C15H16BrN5O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
378.231
Numéro MDL:
Autres remarques