Principaux documents
L101540
2-METHYL-N-(4-((2-METHYL-5-NITROBENZOYL)AMINO)PHENYL)-5-NITROBENZAMIDE HYDRATE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C22H20N4O7
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
452.427
Numéro MDL:
Autres remarques