Principaux documents
SYNGL14
Synthware Nylon cap with PTFE faced silicone liner
GL 14
Synonyme(s) :
Synthware GL14, tube cap
1 EA
18,90 $
18,90 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
1 EA
18,90 $
About This Item
Code UNSPSC :
41121800
Nomenclature NACRES :
NB.51
18,90 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Conditionnement
pkg of 1 ea
Fabricant/nom de marque
Synthware GL14
Raccords
GL 14
Description générale
Replacement caps for use with Solid Phase Reaction Vessels, with PTFE protected Silicone Septum.
Informations légales
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.