Principaux documents
L040030
Sigma-Aldrich
Cap A
configured for ABI
6 X 180 ML
213,00 $
2.5 L
278,00 $
6 X 450 ML
503,00 $
213,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
6 X 180 ML
213,00 $
2.5 L
278,00 $
6 X 450 ML
503,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
12352200
Nomenclature NACRES :
NA.21
213,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Type
for DNA synthesis
Gamme de produits
Proligo Reagents
Forme
liquid
Durée de conservation
365 days
Concentration
97.0-119.0 g/L (Acetic Anhydride content, titration)
Couleur
clear colorless, to brownish
Compatibilité
configured for ABI
Température de stockage
2-8°C
Description générale
Cap A solution contains acetic anhydrideanhydride, lutidine and tetrahydrofuran (THF). It is used after the phosphoramidite reaction/coupling step. The solution is configured for ABI.
Actions biochimiques/physiologiques
Cap A solution aborts chains bearing unreacted 5′ hydroxyl groups due to failure of reaction with activated phosphoramidite (typically, 1 to 2% of growing oligonucleotide chains in each synthesis cycle). These unreacted 5′ hydroxyl groups are capped with an acetyl group and thus rendered unreactive for subsequent synthesis steps.
Notes préparatoires
Tetrahydrofurane / Lutidine / Acetic Anhydride 8/1/1 (v/v/v)
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Risques supp
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
6.1 °F
Point d'éclair (°C)
-14.4 °C