Principaux documents
K3603
Sigma-Aldrich
6,7-Dihydro-4-benzo[b]thiophenone
98%
Synonyme(s) :
4-Keto-4,5,6,7-tetrahydrothianaphthene, 4-Oxo-4,5,6,7-tetrahydrobenzo[b]thiophene, 4-Oxo-4,5,6,7-tetrahydrothianaphthene
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C8H8OS
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
152.21
Beilstein:
112276
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Essai
98%
Forme
crystals
Pf
38-40 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
O=C1CCCc2sccc12
InChI
1S/C8H8OS/c9-7-2-1-3-8-6(7)4-5-10-8/h4-5H,1-3H2
Clé InChI
GJEKNELSXNSYAQ-UHFFFAOYSA-N
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
230.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
110 °C - closed cup