Principaux documents
D31737
Sigma-Aldrich
5-Dibenzosuberenone
97%
Synonyme(s) :
5H-Dibenzo[a,d]cyclohepten-5-one
25 G
162,00 $
100 G
358,00 $
162,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
25 G
162,00 $
100 G
358,00 $
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C15H10O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
206.24
Beilstein:
743171
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
162,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Essai
97%
Forme
powder
Pf
87-88 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
O=C1c2ccccc2C=Cc3ccccc13
InChI
1S/C15H10O/c16-15-13-7-3-1-5-11(13)9-10-12-6-2-4-8-14(12)15/h1-10H
Clé InChI
SNVTZAIYUGUKNI-UHFFFAOYSA-N
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Les clients ont également consulté
Slide 1 of 2
1 of 2