Principaux documents
K2208
Sigma-Aldrich
Sodium mesoxalate monohydrate
Synonyme(s) :
Dihydroxymalonic acid disodium salt, Ketomalonic acid disodium salt, Mesoxalic acid disodium salt monohydrate
About This Item
Formule linéaire :
(HO)2C(COONa)2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
180.02
Beilstein:
4924524
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
Chaîne SMILES 
[Na+].[Na+].OC(O)(C([O-])=O)C([O-])=O
InChI
1S/C3H4O6.2Na/c4-1(5)3(8,9)2(6)7;;/h8-9H,(H,4,5)(H,6,7);;/q;2*+1/p-2
Clé InChI
HMBGDJCPFGQLIO-UHFFFAOYSA-L
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable