Principaux documents
JRD0030
Sigma-Aldrich
1-(4-Bromophenyl)-1H-pyrazole
AldrichCPR
1 G
135,00 $
135,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 G
135,00 $
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C9H7BrN2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
223.07
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
ID de substance PubChem :
135,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Forme
solid
Chaîne SMILES 
Brc1ccc(cc1)-n2cccn2
InChI
1S/C9H7BrN2/c10-8-2-4-9(5-3-8)12-7-1-6-11-12/h1-7H
Clé InChI
SQCVGDMTHFQUKS-UHFFFAOYSA-N