JKA7142
4arm-PEG5K 3arm-OH, 1arm-COOH
average Mn 5000
About This Item
Formule linéaire :
C(CH2O(CH2CH2O)nCH2COOH)(CH2O(CH2CH2O)nH)3
Code UNSPSC :
51171641
Nomenclature NACRES :
NA.23
Produits recommandés
Forme
solid
Poids mol.
average Mn 5000
Température de stockage
−20°C
Catégories apparentées
Application
Applications may include: bioconjugation, drug delivery, PEG hydrogel, crosslinker, and surface functionalization
Informations légales
Product of JenKem Technology
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable