85969
Methoxypolyethylene glycol 5,000 propionic acid N-succinimidyl ester
≥80%
Synonyme(s) :
Polyethylene glycol, mono-Methyl polyethylene glycol 5′000 propionic acid N-succinimidyl ester, PEG-succinimidyl propionate, Polyethylene glycol N-succinimidyl propionate
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Choose from one of the most recent versions:
Déjà en possession de ce produit ?