Principaux documents
QBD10127
Sigma-Aldrich
Acid-dPEG®13-NHS ester
Synonyme(s) :
Polyethylene glycol
100 MG
514,00 $
514,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
100 MG
514,00 $
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C34H61NO19
Poids moléculaire :
787.84
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352106
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
514,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Essai
>90%
Forme
solid or viscous liquid
Pertinence de la réaction
reagent type: cross-linking reagent
reactivity: amine reactive
Architecture des polymères
shape: linear
functionality: heterobifunctional
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
O=C(CCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCC(O)=O)ON1C(CCC1=O)=O
InChI
1S/C34H61NO19/c36-31-1-2-32(37)35(31)54-34(40)4-6-42-8-10-44-12-14-46-16-18-48-20-22-50-24-26-52-28-30-53-29-27-51-25-23-49-21-19-47-17-15-45-13-11-43-9-7-41-5-3-33(38)39/h1-30H2,(H,38,39)
Clé InChI
IBSDUGROMOGHLR-UHFFFAOYSA-N
Caractéristiques et avantages
Acid-dPEG®13-NHS ester, a unique heterobifunctional dPEG® crosslinking product, allows conjugation to two different moieties, each containing free amines. Because the single molecular weight dPEG® spacers contain an N-hydroxysuccinimide ester only on one end of the spacer, greater control of the conjugation reaction can be maintained. The free acid end of the spacer can be left unreacted to modify the surface properties of the molecule to which it is conjugated, or the free acid end can be activated and conjugated to a different group at a later time. The dPEG® spacers provide precise spacing/distance control, and the dPEG® itself provides the well-known benefits of increased water solubility; decreased immunogenicity; protection from proteolysis; increased hydrodynamic volume; and increased serum half-life.
Informations légales
Products Protected under U.S. Patents # 7,888,536 B2
dPEG is a registered trademark of Quanta BioDesign
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable