Principaux documents
07965
Sigma-Aldrich
Methoxypolyethylene glycol amine
10,000
Synonyme(s) :
O-(2-Aminoethyl)-O′-methylpolyethylene glycol, Aminopolyethylene glycol monomethyl ether, Methoxypolyoxyethylene amine
1 G
379,00 $
379,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 G
379,00 $
About This Item
Formule linéaire :
H2NCH2CH2(OCH2CH2)nOCH3
Numéro CAS:
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352116
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
379,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Forme
powder
InChI
1S/C3H9NO/c1-5-3-2-4/h2-4H2,1H3
Clé InChI
ASUDFOJKTJLAIK-UHFFFAOYSA-N
Autres remarques
Polymeric support suitable for liquid-phase peptide synthesis[1][2]
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
R Colombo
Hoppe-Seyler's Zeitschrift fur physiologische Chemie, 362(10), 1393-1403 (1981-10-01)
The liquid-phase synthesis of three tetradecapeptideamides corresponding to the amino acid sequences of the wasp venoms mastoparan, mastoparan X, and Polistes mastoparan is described. The 4-(aminomethyl)-3-nitrobenzoyl-amino-poly(ethylene glycol) monomethyl ether was employed as the soluble support, and the completed peptideamides were
R Colombo et al.
Hoppe-Seyler's Zeitschrift fur physiologische Chemie, 362(10), 1385-1391 (1981-10-01)
The liquid-phase synthesis of two pentapeptides corresponding to the amino acid sequence of Leu- and Met-enkephalin is described. Modified monofunctional poly(ethylene glycol) containing a p-alkoxybenzyl alcohol functional group was employed as the soluble polymeric support. Cleavage of the peptides from
Articles
Biofouling control essential for device performance and safety; minimize accumulation of biomolecules and bioorganisms.