Principaux documents
HAM79581
Supelco
Hamilton® PRP-1 (12 - 20 µm) HPLC Columns
PRP-1
About This Item
Code UNSPSC :
41115700
Nomenclature NACRES :
SB.52
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Nom du produit
Hamilton® HPLC reverse phase bulk packing resin, PRP-1, 12-20 μm
Conditionnement
1 ea of
Paramètres
5000 psi pressure
Technique(s)
HPLC: suitable
Matrice
polymeric
Taille des particules
12-20 μm
Dimension de pores
100 Å
pH de fonctionnement
1-14
Technique de séparation
reversed phase
Produits recommandés
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Informations légales
Hamilton is a registered trademark of Hamilton Co.
Questions
  1. What is the pack size for this product?
    1 answer
    1. The pack size for the product is 1 gram as of August 19, 2022.