Principaux documents
H35900
Sigma-Aldrich
9-Hydroxy-4-methoxyacridine
Synonyme(s) :
4-Methoxy-9-acridinol
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C14H11NO2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
225.24
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Pf
284-287 °C (dec.) (lit.)
Chaîne SMILES 
COc1cccc2c(O)c3ccccc3nc12
InChI
1S/C14H11NO2/c1-17-12-8-4-6-10-13(12)15-11-7-3-2-5-9(11)14(10)16/h2-8H,1H3,(H,15,16)
Clé InChI
ZYEVJRPVZZGDRM-UHFFFAOYSA-N
Informations sur le gène
human ... ABCB1(5243)
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable