775525
Acridine-9-carboxaldehyde
97%
Synonyme(s) :
Acridine-9-carbaldehyde
About This Item
Produits recommandés
Pureté
97%
Forme
solid
Pf
144-149 °C
Groupe fonctionnel
aldehyde
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
O=Cc1c2ccccc2nc3ccccc13
InChI
1S/C14H9NO/c16-9-12-10-5-1-3-7-13(10)15-14-8-4-2-6-11(12)14/h1-9H
Clé InChI
ISOCABSXIKQOOV-UHFFFAOYSA-N
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable