55088
8-Hydroxy-2-quinolinecarboxylic acid
≥98.0% (HPLC)
Synonyme(s) :
8-Hydroxyquinaldic acid
About This Item
Produits recommandés
Pureté
≥98.0% (HPLC)
Forme
solid
Chaîne SMILES
OC(=O)c1ccc2cccc(O)c2n1
InChI
1S/C10H7NO3/c12-8-3-1-2-6-4-5-7(10(13)14)11-9(6)8/h1-5,12H,(H,13,14)
Clé InChI
UHBIKXOBLZWFKM-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Application
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable