Principaux documents
H3145
Sigma-Aldrich
Sodium (S)-3-hydroxybutyrate
~97%
Synonyme(s) :
(S)-3-Hydroxybutanoic acid sodium salt, (S)-3-Hydroxybutyric acid sodium salt
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C4H7NaO3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
126.09
Numéro Beilstein :
1720567
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352000
ID de substance PubChem :
Pureté
~97%
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
[Na+].C[C@H](O)CC([O-])=O
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable