Principaux documents
606111
Sigma-Aldrich
Sodium D-3-hydroxybutyrate-1,3-13C2
99 atom % 13C
Synonyme(s) :
D-3-Hydroxybutyric acid-1,3-13C2 sodium salt
About This Item
Formule linéaire :
CH313CH(OH)CH213CO2Na
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
128.07
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352001
ID de substance PubChem :
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
Pureté isotopique
99 atom % 13C
Forme
solid
Technique(s)
mass spectrometry (MS): suitable
Pf
149-155 °C (lit.)
Changement de masse
M+2
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
[Na+].C[13C@@H](O)C[13C]([O-])=O
InChI
1S/C4H8O3.Na/c1-3(5)2-4(6)7;/h3,5H,2H2,1H3,(H,6,7);/q;+1/p-1/t3-;/m1./s1/i3+1,4+1;
Clé InChI
NBPUSGBJDWCHKC-LCHDWHJTSA-M
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable