Principaux documents
GF98663091
Tin/Lead/Silver
foil, Sn62%/Pb36%/Ag2%, thickness 0.5 mm, size 15 × 15 mm, temper as rolled
Synonyme(s) :
SA190300
1 EA
427,00 $
427,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 EA
427,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
11101711
Nomenclature NACRES :
NA.23
427,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Forme
foil
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 986-630-91
Taille
15 × 15 mm
Épaisseur
0.5 mm