Principaux documents
GF95852942
Copper/silver
rod, 15 mm diameter, Cu70%/Ag30%, length 100 mm, temper as drawn
Synonyme(s) :
CU197920
1 EA
1 030,00 $
1 030,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 EA
1 030,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
31152304
Nomenclature NACRES :
NA.23
1 030,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Forme
rod
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 958-529-42
Longueur
100 mm
Diamètre
15 mm